Documenti fondamentali
435872
Sigma-Aldrich
Lead(II) niobate
−200 mesh
About This Item
Formula condensata:
Pb(NbO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
489.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Dimensione particelle
−200 mesh
Stringa SMILE
O=[Nb](=O)O[PbH2]O[Nb](=O)=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)