Documenti
434752
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-1-butene-co-1-hexene)
About This Item
Formula condensata:
(CH2CH2)x[CH2CH(C2H5)]y[CH2CH[(CH2)3CH3]]Z
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Lucentezza
95.5 % , ASTM D 2457)
Indice di fluidità
3.5 g/10 min (190 °C/2.16kg)
contiene
antioxidant (varying amounts)
Resistenza all’urto
>1450 g/mil (ASTM D 1709, dart drop, F50)
Punto di fusione
92 °C (lit.)
Temp. transizione
Tm 95 °C (DSC)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~2.0
Allungamento
linear, ASTM D 882 - 350% (at break)
Stringa SMILE
C=C.CCC=C.CCCCC=C
Applicazioni
Mono- or multilayer co-extruded cast films. Packaging seal layers and laminated film.
Proprietà fisiche
Linear terpolymer.
Narrower molecular weight and composition distributions than obtained with conventional initiators. Good toughness and heat sealing properties.