Documenti fondamentali
434698
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-1-butene)
melt index 0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
About This Item
Formula condensata:
(CH2CH2)x[CH2CH(C2H5)]y
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Indice di fluidità
0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
contiene
antioxidant (varying amounts)
Durezza
30 (Shore D, ASTM 2240)
Punto di fusione
60 °C
Temp. transizione
softening point 72 °C (Vicat, 200g, ASTM D 1525)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
~2.0
Allungamento
ASTM D 412 - 620% (at break)
Stringa SMILE
C=C.CCC=C
Applicazioni
Additive for polyethylene and polypropylene used in injection, extrusion and blow molding.
Caratteristiche e vantaggi
Linear copolymer.
Exhibits plastic and elastic properties. Low temperature impact modifier, high clarity, reduces stress cracking and has low temperature heat sealability. Narrow molecular weight and composition distributions.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)