Key Documents
434418
Sigma-Aldrich
Phenol-d6
≥99 atom % D
Sinonimo/i:
Hexadeuterophenol
About This Item
Formula condensata:
C6D5OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.15
Beilstein:
2255089
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.36 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Temp. autoaccensione
1319 °F
Limite di esplosione
8.6 %
P. eboll.
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
ISWSIDIOOBJBQZ-QNKSCLMFSA-N
Applicazioni
Employed in environmental applications.
Confezionamento
Packaged in prescored ampules
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)