Documenti fondamentali
434019
Sigma-Aldrich
Barium aluminate
Sinonimo/i:
Barium aluminum oxide
About This Item
Formula condensata:
BaAl2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)