Documenti fondamentali
433772
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Sinonimo/i:
1,1-Dibenzyloxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibenzyloxytrimethylamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH(OCH2C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.35
Beilstein:
2052397
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. eboll.
118-120 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)