Documenti fondamentali
432237
Sigma-Aldrich
Octafluoroacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
C6F5COCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.394 (lit.)
P. ebollizione
130-131 °C (lit.)
Densità
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)C(F)(F)F
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)