Documenti fondamentali
432091
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
Sinonimo/i:
Praseodymium trifluoride
About This Item
Formula condensata:
PrF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace rare earth metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Stringa SMILE
F[Pr](F)F
InChI
1S/3FH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bangaru Subban et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 33(5), 885-890 (2018-06-15)
The luminescence properties of praseodymium (Pr3+ ) ion in potassium bromide (KBr) host have been investigated. The excitation bands observed in the region 220-300 nm are attributed to the transitions from 4f level to the 5d crystal field splitting levels of