Documenti
432024
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-1,4-methanonaphthalene-5,8-diol diacetate
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)c2[C@H]3C[C@H](C=C3)c12
InChI
1S/C15H14O4/c1-8(16)18-12-5-6-13(19-9(2)17)15-11-4-3-10(7-11)14(12)15/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3/t10-,11+
GHNDBDFQIQQOER-PHIMTYICSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3