Documenti fondamentali
430897
Sigma-Aldrich
Rubidium formate
98%
Sinonimo/i:
Formic acid rubidium salt
About This Item
Formula condensata:
HCO2Rb
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Stringa SMILE
[Rb+].[H]C([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)