Documenti fondamentali
430242
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol diglycidyl ether, brominated
mol wt 250-300 g/epoxide by perchloric acid method, technical grade
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Grado
technical grade
PM
250-300 g/epoxide by perchloric acid method
Grado di funzionalizzazione
30 wt. % Br
Impurezze
≤10 ppm free epichlorohydrin
8 wt. % Cl
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
Viscosità
275-500 cSt(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
Punto di fusione
~254 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
Applicazioni
Flame retardant additive in potting compounds, adhesives and laminating compounds.
Caratteristiche e vantaggi
Low viscosity halogenated diepoxide for imparting flame retardancy. Compatible with aromatic epoxide resins.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)