Documenti fondamentali
429953
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenylethynyl)tin
97%
Sinonimo/i:
Phenyl(trimethylstannyl)acetylene, Phenylethynyl(trimethyl)stannane, Trimethyl(2-phenylethynyl)stannane, Trimethylstannyl(phenyl)acetylene
About This Item
Formula condensata:
C6H5C≡CSn(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Stringa SMILE
C[Sn](C)(C)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.3CH3.Sn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;;;/h3-7H;3*1H3;
QYYZHXHYNLXWAW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)