Documenti fondamentali
429600
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Grado
environmental standard
Saggio
99%
Punto di fusione
239-241 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O4/c18-16(19)11-6-7-12(13(8-11)17(20)21)15-14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-9+
DZPRPFUXOZTWAJ-NTEUORMPSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)