Key Documents
429341
Sigma-Aldrich
Gallium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gallium iodide, Gallium triiodide, Triiodogallium
About This Item
Formula condensata:
GaI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gallium
Punto di fusione
345 °C (subl.) (lit.)
Densità
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)