Documenti
429287
Sigma-Aldrich
(Dimethylamino)trimethyltin(IV)
technical grade
Sinonimo/i:
Pentamethylstannanamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SnN(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. eboll.
126 °C (lit.)
Densità
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2H6N.3CH3.Sn/c1-3-2;;;;/h1-2H3;3*1H3;/q-1;;;;+1
HQFPMGPCIKGRON-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Philipp Niermeier et al.
ChemistryOpen, 8(3), 304-315 (2019-03-20)
α,ω-Bis(1,8-dichloroanthracen-10-yl)alkanes with (CH2) n