Documenti fondamentali
428981
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5H-oxazolo[2,3-b]quinazolin-5-one
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1N2CCOC2=Nc3ccccc13
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-9-7-3-1-2-4-8(7)11-10-12(9)5-6-14-10/h1-4H,5-6H2
QBEBJBXQJGORQQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)