428493
5-(4-Chlorophenyl)furfural
95%
Sinonimo/i:
5-(4-Chlorophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H7ClO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-7H
ROJGJNINTRCMBL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3