42830
2,3-Diphenyl-2,3-butanediol
technical, mixture of racemic and meso forms, ≥90% (GC)
About This Item
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Stringa SMILE
CC(O)(c1ccccc1)C(C)(O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H18O2/c1-15(17,13-9-5-3-6-10-13)16(2,18)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,17-18H,1-2H3
URPRLFISKOCZHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)