Documenti fondamentali
427365
Sigma-Aldrich
2-Biphenylyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.606 (lit.)
P. ebollizione
92-94 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
IHHUGFJSEJSCGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Biphenylyl isocyanate is an aryl isocyanate. It has been synthesized from 2-aminobiphenyl and phosgene. The density, viscosity, refractive index and dielectric constant of benzene solution of 2-biphenylyl isocyanate have been measured.
Applicazioni
2-Biphenylyl isocyanate may be used in the synthesis of 2-bromophenanthridone.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Microwave Absorption and Molecular Structure in Liquids. XXIII. The Dielectric Relaxation Times and Dipole Moments of Several Aryl Isocyanates and Related Compounds1.
Jolliffe BR and Smyth CP.
Journal of the American Chemical Society, 80(5), 1064-1066 (1958)
2-Bromophenanthridone.
Mosby WL.
Journal of the American Chemical Society, 76(3), 936-937 (1954)