Documenti
42722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methylphenyl)propionic acid, Boc-3-methyl-L-β-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
XICHKLMIOJEDAM-GFCCVEGCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3