427128
Gallium(III) chloride
anhydrous, beads, ≥99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gallium trichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Tensione di vapore
1 mmHg ( 48 °C)
Saggio
≥99.999% trace metals basis
Forma fisica
beads
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gallium
Impurezze
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
78 °C (lit.)
Densità
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges