Documenti fondamentali
427101
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) iodide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.9%
About This Item
Formula condensata:
NdI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
524.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
anhydrous
Saggio
99.9%
Stato
beads
Dimensione particelle
−10 mesh
Stringa SMILE
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)