Documenti fondamentali
425737
Sigma-Aldrich
Thulium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Thulium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid thulium(III) salt
About This Item
Formula condensata:
(CF3SO3)3Tm
Numero CAS:
Peso molecolare:
616.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: thulium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Tm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination and cycloadditions
  • Benzyl etherification
  • Condensation of aldehydes, amines and vinyl ethers
  • Glycosylation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)