Documenti
425613
Sigma-Aldrich
Triphenylgermanium bromide
95%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3GeBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ge](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3