425575
2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
2-Naphthyl triflate
About This Item
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)