Documenti fondamentali
425494
Sigma-Aldrich
Boron-10B trifluoride diethyl etherate
99 atom % 10B
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2O · 10BF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 10B
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
126 °C (lit.)
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M-1
Stringa SMILE
F[10B](F)F.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.BF3/c1-3-5-4-2;2-1(3)4/h3-4H2,1-2H3;/i;1-1
KZMGYPLQYOPHEL-HCMAANCNSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)