Documenti fondamentali
424951
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(−)-2-(tert-butyldimethylsilyloxy)propionate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH[OSi(CH3)2C(CH3)3]CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −30°, c = 1.26 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
187 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H](C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-8-13-10(12)9(2)14-15(6,7)11(3,4)5/h9H,8H2,1-7H3/t9-/m0/s1
KOBAXFIJEBLKRZ-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
Precursor to the lactyl-3,4-didehydroproline didemnin B side chain.[1] Starting material for the asymmetric synthesis of syn- and anti- functionalized1,2-diols.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mayer, S.C. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5192-5192 (1994)
Solladie, G. Almario, A.
Tetrahedron Letters, 35, 1937-1937 (1994)