Documenti fondamentali
424943
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-[(methylamino)carbonyl]hydrazinecarboxylate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3NHCONHNHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
141-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)NNC(=O)NC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)