Documenti fondamentali
424927
Sigma-Aldrich
Propylene glycol propyl ether
99%
Sinonimo/i:
1-Propoxy-2-propanol
Scegli un formato
1 L
CHF 68.90
4 L
CHF 176.00
18 L
CHF 503.00
CHF 68.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 68.90
4 L
CHF 176.00
18 L
CHF 503.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OCH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 68.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
140-160 °C (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
FENFUOGYJVOCRY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
115.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B Ballantyne et al.
Veterinary and human toxicology, 30(2), 126-129 (1988-04-01)
1-Propoxy-2-propanol, a widely used industrial chemical, was found to have acute peroral LD50 values in the rat of 4.92 ml/kg (males) and 2.83 ml/kg (females), with the signs of systemic toxicity being principally related to narcosis. Acute percutaneous LD50 values
Yanqin Gao et al.
The Journal of chemical physics, 142(21), 214505-214505 (2015-06-08)
The dielectric relaxations in six primary and secondary alkoxy alcohols with varying molecular size and different separation between -O- and hydroxyl group are studied at temperatures around glass transition. The analyses of the apparent full width at half maximum of