Documenti fondamentali
424587
Sigma-Aldrich
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
98%
Sinonimo/i:
[(4-Chlorophenyl)methyl]triphenylphosphonium chloride
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2P(C6H5)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phosphine
Stringa SMILE
[Cl-].Clc1ccc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C25H21ClP.ClH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for the synthesis of:
  • β-amyloid plaque ligands
  • Selective norbornane-type aspartate analog inhibitors of glutamate transporter 1
  • Pyrethroids with insecticidal activity
  • Chlorinated aromatic avenaciolide analogs with antifungal activity
  • Arylethenylbenzofuroxan derivatives via Wittig-Boden reactions
  • Substituted benzofuroxans for inhibition of Trypanosoma cruzi growth
  • Styrylchromones via Wittig reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)