424323
Diisopropyl (R)-(+)-malate
99%
About This Item
Saggio
99%
Attività ottica
[α]25/D +12.8°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
Prodotto comparabile
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)