Documenti fondamentali
424234
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-1,3-diethyldialuminoxane solution
10 wt. % in toluene
About This Item
Formula condensata:
{[C2H5Al(Cl)]2O}n
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Concentrazione
10 wt. % in toluene
P. ebollizione
111 °C
Densità
0.885 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Al](Cl)O[Al](Cl)CC
Confezionamento
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)