Documenti
424188
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-2′,4′,6′-trimethoxyacetophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2COCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
P. eboll.
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F