Documenti fondamentali
424137
Sigma-Aldrich
IR-786 iodide
Dye content 97 %
Sinonimo/i:
2-[2-[2-Chloro-3-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1,3,3-trimethylindolium iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H36ClIN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
611.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 97%
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
Stringa SMILE
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
Applicazioni
IR laser dye
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)