Documenti fondamentali
423033
Sigma-Aldrich
N-(Phenoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NHCO2C6H5)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Attività ottica
[α]21/D −36°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
58-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](NC(=O)Oc1ccccc1)C(C)C
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)