422711
Acetone O-(benzyloxycarbonyl)oxime
98%
About This Item
Saggio
98%
Punto di fusione
46-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=N\OC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c1-9(2)12-15-11(13)14-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3
YAECLTQWHQOIQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)