422665
4,5-Dichlorophthalimide
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
217-219 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1cc2C(=O)NC(=O)c2cc1Cl
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(13)11-7(3)12/h1-2H,(H,11,12,13)
QJPBDGMPYPSJSF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the following studies:
- As a reactant in the synthesis of 4,5-dichloro-1,2-benzenedicarboxamide.[1]
- As an additive in the Ir-BICP catalyzed asymmetric hydrogenation of 2,3,3-trimethylindolenine to improve enantioselectivity.[5]
- As a reactant in the synthesis of octachloro-Cu-phthalocyanine.[6]
- As a reagent in the synthesis of 7-tert-butylthianthrene-2,3-dicarboxylic imide.[7]
- As a starting material in the synthesis of N-(3-bromopropyl)-4,5-dichlorophthalimide.[8]
- As a nucleophilic partner in the phosphine-catalyzed allylic substitution of Morita-Baylis-Hillman acetates to form N-protected β-amino phosphonic acid esters.[9]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)