Documenti fondamentali
422657
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlorophthalamide
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2-1,2-(CONH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1C(N)=O
InChI
1S/C8H6Cl2N2O2/c9-5-1-3(7(11)13)4(8(12)14)2-6(5)10/h1-2H,(H2,11,13)(H2,12,14)
KGIXKEAUEDTQOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4,5-Dichlorophthalamide (4,5-dichloro-1,2-benzenedicarboxamide) is a phthalamide derivative. It has been synthesized from 5,6-dichloro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione and characterized by 1H ,13C-NMR and IR spectra.[1]
Applicazioni
4,5-Dichlorophthalamide (4,5-dichloro-1,2-benzenedicarboxamide) may be used as a starting material in the synthesis of 4,5-dichloro-1,2-dicyanobenzene.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of water soluble PEGylated (copper) phthalocyanines via Mitsunobu reaction and Cu (i)-catalysed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) click chemistry.
Li M, et al.
Polym. Chem., 4(16), 4405-4411 (2013)