422436
Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4660 (lit.)
P. eboll.
76-78 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
VTYCAXIAUKEGBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup