Documenti fondamentali
421871
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol
≥99%, ChiraSelect
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1-(Pentafluorophenyl)ethanol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(C6F5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.12
Beilstein:
5268492
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Nome Commerciale
ChiraSelect
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]20/D +7.5°, c = 1 in pentane
Punto di fusione
41-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H5F5O/c1-2(14)3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2,14H,1H3/t2-/m1/s1
WYUNHWKTLDBPLE-UWTATZPHSA-N
Note legali
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)