Key Documents
421588
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Formamidosuccinic anhydride
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Attività ottica
[α]20/D −53°, c = 1 in acetic acid
Punto di fusione
145-155 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=CN[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-2-6-3-1-4(8)10-5(3)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
DFTMVZIUYVECNW-VKHMYHEASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)