Documenti fondamentali
421170
Sigma-Aldrich
ZELEC® UN lubricant
technical grade
Sinonimo/i:
Nonionic Lubricant ZELEC UN
Scegli un formato
1 L
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 195.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
177 °C (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrizione generale
ZELEC® UN lubricant is a colorless liquid, widely used as lubricant.
Note legali
ZELEC is a registered trademark of Stepan Co.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)