Documenti fondamentali
420905
Supelco
QUILON® S chromium complex solution
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H35Cl4Cr2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
545.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Concentrazione
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
P. eboll.
~82 °C
Punto di fusione
−35 °C
Densità
0.924 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC1=[O][Cr](Cl)(Cl)O[Cr](Cl)(Cl)O1
Note legali
DuPont Product
QUILON is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)