420670
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butyrate
97%
Sinonimo/i:
3-Oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoic acid ethyl ester, 4-(Triphenylphosphoranylidene)acetoacetic acid ethyl ester, [3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropylidene]triphenylphosphorane
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Gruppo funzionale
ester
ketone
phosphine
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H23O3P/c1-2-27-24(26)18-20(25)19-28(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23/h3-17,19H,2,18H2,1H3
QYXSFVCJCUXGJH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Polysubstituted cyclopentanones via double Michael addition reactions
- Hydroindanes via asymmetric quadruple aminocatalytic three-component domino condensation and spirocyclization
- Oxocyclohexenecarboxylates by cyclocondensation
Reactant for preparation of:
- γ-(Dioxobutylidene)butenolides
- Chain conjugated 2H-pyran-5-carboxylates
- 2-Substituted pyridoacridines with antitumor activity by means of thermolysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?