Documenti
420638
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)isoxazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2F3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.348 (lit.)
Densità
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup