420131
(+)-Diisopropyl-O,O′-bis(trimethylsilyl)-L-tartrate
99%, ChiraSelect reagent
Sinonimo/i:
(+)-O,O′-Bis(trimethylsilyl)-L-tartaric acid diisopropyl ester
About This Item
Nome Commerciale
ChiraSelect™
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +57°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C16H34O6Si2/c1-11(2)19-15(17)13(21-23(5,6)7)14(22-24(8,9)10)16(18)20-12(3)4/h11-14H,1-10H3/t13-,14-/m1/s1
WTAZEIUCUCCYIA-ZIAGYGMSSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)