Documenti fondamentali
420042
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-propenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Scegli un formato
100 ML
CHF 328.00
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 328.00
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH(CH3)MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 328.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
67 °C
Densità
0.917 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC([Mg]Cl)C=C
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3-4H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
RTJGBPYEBKZQGE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
1-Methyl-2-propenylmagnesium chloride is a Grignard type allylating reagent that can be used for the preparation of corresponding homoallylic alcohols by reacting with various aldehydes.[1] It can also be utilized in the synthesis of 3,4-dihydro-4-(1-methyl-2-propen-1-yl)-2(1H)-pyrimidinethione derivatives by treating with 2-mercaptopyrimidine.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Water accelerated allylation of aldehydes by using water tolerant Grignard-type allylating agents from allylmagnesium chloride and various metallic salts
Fukuma T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 31(3), 376-377 (2002)
Addition of Organolithium and Grignard Reagents to Pyrimidine-2 (1 H)-thione: Easy Access to 4-Substituted 3, 4-Dihydropyrimidine-2 (1 H)-thiones
Sosnicki JG
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184(8), 1946-1957 (2009)