419737
6-Methoxyflavone
99%
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
COc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-12-7-8-15-13(9-12)14(17)10-16(19-15)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
XZQLSABETMKIGG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Gabra2(29706)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)