Documenti fondamentali
419079
Sigma-Aldrich
Chlorobis(2-phenylpyridine)rhodium(III) dimer
98%
Sinonimo/i:
Di-μ-chlorotetrakis(2-phenylpyridine)dirhodium, Di-μ-chlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl-C,N]dirhodium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H32Cl2N4Rh2
Numero CAS:
Peso molecolare:
893.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Rh](Cl)Cl.Cl[Rh](Cl)Cl.c1ccc(cc1)-c2ccccn2.c3ccc(cc3)-c4ccccn4.c5ccc(cc5)-c6ccccn6.c7ccc(cc7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.6ClH.2Rh/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;;;;;/h4*1-9H;6*1H;;/q;;;;;;;;;;2*+3/p-6
QLKGQIHEDKXYJJ-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
Reactant for:
  • Chiral octahedral bimetallic assemblies
  • Synthesis of luminescent cyclometalated Rh(II) complexes with carboxylated bipyridyl ligands
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)