Documenti
418668
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycyclohexanone
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. eboll.
85 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC1CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h8H,2-6H2,1H3
WBPWDGRYHFQTRC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup